Learn More
3M™ Nomad™ Estera Ultra Clean 4300
Código de producto. 17178690
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Transparente
Dimensiones (L x An):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 17178690
Marca: 3M™ Nomad™ 7100050743
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Alfombrilla desechable para recoger polvo que consta de 40 hojas recubiertas con un adhesivo sensible a la presión. La superficie de alta adherencia elimina el polvo y las partículas pequeñas de las suelas de los zapatos y de las ruedas de los carritos.
  • Alfombrilla de control de contaminación desechable de varias capas
  • Diseñada para ayudar a proteger áreas limpias donde la limpieza y la higiene son factores fundamentales
  • Despegue una capa para dejar la siguiente a la vista
  • Colóquela sobre cualquier superficie limpia; no se requieren bordes ni marco de sujeción
  • El aditivo antimicrobiano detiene el crecimiento de microorganismos
  • Las hojas numeradas proporcionan control y ayudan a las auditorías de aseguramiento de la calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 115 x 60 cm
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Control de contaminación
Cantidad 40 láminas/alfombrillas, 6 alfombrillas/caja
Revestimiento de superficie Adhesivo sensible a la presión (PSA)
Color Transparente
Longitud (imperial) 46 in
Longitud (métrico) 115 cm
Tipo Estera de entrada
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 60 cm