Learn More
3M™ Nomad™ Estera Ultra Clean 4300
Código de producto. 17138700
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Transparente
Dimensiones (L x An):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) unitSize
17138700 Blanco 115 x 90 cm paquete de 6
17118700 Azul 90 x 45 cm paquete de 6
17168690 Transparente 90 x 45 cm paquete de 6
17108700 Azul 115 x 45 cm paquete de 6
17188690 Transparente 115 x 45 cm paquete de 6
17198690 Azul 115 x 60 cm paquete de 6
17178690 Transparente 115 x 60 cm paquete de 6
17128700 Azul 115 x 90 cm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17138700 Proveedor 3M™ Nomad™ N.º de proveedor 7100050749
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Alfombrilla desechable para recoger polvo que consta de 40 hojas recubiertas con un adhesivo sensible a la presión. La superficie de alta adherencia elimina el polvo y las partículas pequeñas de las suelas de los zapatos y de las ruedas de los carritos.
  • Alfombrilla de control de contaminación desechable de varias capas
  • Diseñada para ayudar a proteger áreas limpias donde la limpieza y la higiene son factores fundamentales
  • Despegue una capa para dejar la siguiente a la vista
  • Colóquela sobre cualquier superficie limpia; no se requieren bordes ni marco de sujeción
  • El aditivo antimicrobiano detiene el crecimiento de microorganismos
  • Las hojas numeradas proporcionan control y ayudan a las auditorías de aseguramiento de la calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 115 x 90 cm
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Control de contaminación
Cantidad 40 láminas/alfombrillas, 6 alfombrillas/caja
Revestimiento de superficie Adhesivo sensible a la presión (PSA)
Color Blanco
Longitud (imperial) 46 in
Longitud (métrico) 115 cm
Tipo Estera de entrada
Anchura (imperial) 36 in
Anchura (métrico) 90 cm