Learn More
3M™ Nomad™ Estera Ultra Clean 4300
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Transparente
Dimensiones (L x An):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- Alfombrilla de control de contaminación desechable de varias capas
- Diseñada para ayudar a proteger áreas limpias donde la limpieza y la higiene son factores fundamentales
- Despegue una capa para dejar la siguiente a la vista
- Colóquela sobre cualquier superficie limpia; no se requieren bordes ni marco de sujeción
- El aditivo antimicrobiano detiene el crecimiento de microorganismos
- Las hojas numeradas proporcionan control y ayudan a las auditorías de aseguramiento de la calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 115 x 45 cm |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Control de contaminación |
| Cantidad | 40 láminas/alfombrillas, 6 alfombrillas/caja |
| Revestimiento de superficie | Adhesivo sensible a la presión (PSA) |
| Color | Azul |
| Longitud (imperial) | 46 in |
| Longitud (métrico) | 115 cm |
| Tipo | Estera de entrada |
| Anchura (imperial) | 36 in |
| Mostrar más |