Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo extremadamente adherente
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft x 0,25 in
50 ft x 0,5 in
50 ft x 1,3 in
50 ft x 1,9 in
50 ft x 1 in
50 ft x 2 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Beschreibung
- El poliéster ToughBond™ extremadamente adherente (B-483) es perfecto para etiquetar productos e identificación general y puede aplicarse en superficies con recubrimiento de polvo, lisas, texturizadas o irregulares.
- Poliéster blanco con acabado brillante y adhesivo permanente a base de goma imprimible por transferencia térmica
- Este producto está diseñado para ofrecer una alta adhesión a metales texturizados y plásticos con baja tensión en superficie
- Aprobado por UL; aceptado por CSA
- Temperatura de servicio de -40 a 120°C (de -40 a 248°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized |
| Tipo de adhesivo | Permanent Rubber |
| Recubrimiento | None |
| Color | White |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Continua |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur