Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo extremadamente adherente
Código de producto. 17849124
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft x 0,25 in
50 ft x 0,5 in
50 ft x 1,3 in
50 ft x 1,9 in
50 ft x 1 in
50 ft x 2 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. 17849124
Marca: Brady™ 174315
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El poliéster ToughBond™ extremadamente adherente (B-483) es perfecto para etiquetar productos e identificación general y puede aplicarse en superficies con recubrimiento de polvo, lisas, texturizadas o irregulares.
  • El poliéster ToughBond™ extremadamente adherente (B-483) es perfecto para etiquetar productos e identificación general y puede aplicarse en superficies con recubrimiento de polvo, lisas, texturizadas o irregulares.
  • Poliéster blanco con acabado brillante y adhesivo permanente a base de goma imprimible por transferencia térmica
  • Este producto está diseñado para ofrecer una alta adhesión a metales texturizados y plásticos con baja tensión en superficie
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 120°C (de -40 a 248°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000, CSA Approved, UL Recognized
Tipo de adhesivo Permanent Rubber
Recubrimiento None
Color White
Acabado Gloss
Formato Continua
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex No
Cantidad 50 ft.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +248°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 50 ft x 1 in
Longitud (imperial) 50 ft.
Longitud (métrico) 15.24 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Alternate Part Number M6C-1000-483