Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con acabado mate y adhesivo extremadamente adherente
Código de producto. 17861539
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 1 in
0,5 x 1,5 in
0,5 x 1 in
0,75 x 1,5 in
1 x 1,5 in
1,5 x 1,5 in
1,9 x 3 in
1,9 x 4 in
1 x 1 pulg
2 x 1 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Forma unitSize
17861539 0,375 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 9,53 mm Rectángulo paquete de 500
17851509 0,5 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 12,7 mm Rectángulo paquete de 500
17878924 0,5 x 1 in M710, BMP71 12,7 mm Rectángulo paquete de 500
17889054 0,5 x 1,5 in M710, BMP71 12,7 mm Rectángulo paquete de 500
17828824 0,5 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 12,7 mm Rectángulo paquete de 500
17811419 0,75 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 19,05 mm Rectángulo paquete de 250
17891359 1 x 1 pulg M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm Cuadrado paquete de 250
17881709 1 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 25,4 mm Rectángulo paquete de 250
17828214 1,5 x 1,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 38,1 mm Cuadrado paquete de 250
17838894 1,5 x 1,5 in M710, BMP71 38,1 mm Cuadrado paquete de 250
17818204 1,9 x 3 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 48,26 mm Rectángulo paquete de 100
17888104 1,9 x 4 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 48,26 mm Rectángulo paquete de 100
17849054 1,9 x 4 in M710, BMP71 48,26 mm Rectángulo paquete de 100
17898394 2 x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) 50,8 mm Rectángulo paquete de 100
14 options
Código de producto. 17861539
Marca: Brady™ 173719
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El poliéster extremadamente adherente (B-489A) con adhesivo permanente es ideal para el etiquetado de productos y la identificación general en aplicaciones comerciales e industriales.
  • Las mejores para su aplicación en superficies interiores lisas y muy texturizadas, incluyendo metal y plásticos de baja tensión en superficie
  • El poliéster blanco con acabado mate tiene un adhesivo permanente a base de goma y es imprimible por transferencia térmica
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 120°C (de -40 a 248°F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Tipo de adhesivo Permanent Rubber
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex No
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +248°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0.0051 in.
Grosor (métrico) 0.1295 mm
Dimensions (LxW) 0,375 x 1 in
Longitud (imperial) 0,375 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Altura (métrico) 9,53 mm
Alternate Part Number M6-16-489