Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con acabado mate y adhesivo extremadamente adherente
Código de producto. 17841659
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft x 0,25 in
50 ft x 0,5 in
50 ft x 1,3 in
50 ft x 1,9 in
50 ft x 1 in
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. 17841659
Marca: Brady™ 173912
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El poliéster extremadamente adherente (B-489A) con adhesivo permanente es ideal para el etiquetado de productos y la identificación general en aplicaciones comerciales e industriales.
  • Las mejores para su aplicación en superficies interiores lisas y muy texturizadas, incluyendo metal y plásticos de baja tensión en superficie
  • El poliéster blanco con acabado mate tiene un adhesivo permanente a base de goma y es imprimible por transferencia térmica
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 120°C (de -40 a 248°F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Tipo de adhesivo Permanent Rubber
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Continua
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sin látex No
Cantidad 50 ft.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +248°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0.0051 in.
Grosor (métrico) 0.1295 mm
Dimensions (LxW) 50 ft x 0,5 in
Longitud (imperial) 50 ft.
Longitud (métrico) 15.24 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12.7 mm
Alternate Part Number M6C-500-489