Learn More
Sampling Systems™ Etiquetas de control de calidad ultraadhesivas (UA) de 95 x 95 mm
Tienda Sampling Systems ProductosDescripción
- Adhesivo de muy alta resistencia (se adhiere incluso en superficies con mucho polvo)
- La mayor área de escritura
- Cada rollo está envasado de forma individual
- Ideal para sellar sacos polvorientos
- La etiqueta no solo registrará el hecho de que se han tomado muestras del saco, sino que evitará que el saco suelte polvo al manipularse
- Incluso después de haber estado sumergida en agua durante 48 horas, la etiqueta UA estaba intacta, bien fijada a la bolsa y se podía escribir en ella con un bolígrafo
- Adecuada para adherirse en casi cualquier superficie
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Ultraadhesiva (UA): etiquetas de papel con dorso de papel de aluminio de gran resistencia |
| Color | Negro |
| Material | Papel |
| Tipo de producto | Etiqueta ultraadhesiva |
| Mostrar texto | Control de calidad |
| Etiquetas por hoja | 500 por rollo |
| N.° por paquete | 500/paquete |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -20°C a +70°C |
| Dimensions (LxW) | 95 x 95 mm |