Learn More
Sampling Systems™ Etiquetas de control de calidad ultraadhesivas (UA) de 150 x 150mm
Código de producto. 15128678 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 250
Product Code. Color unitSize
15128678 Rojo 1 rollo
15809481 Azul paquete de 250
15819481 Negro paquete de 250
15829481 Blanco paquete de 250
15889471 Verde paquete de 250
15899471 Amarillo paquete de 250
6 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15128678
missing translation for 'mfr': Sampling Systems™ 8220A001
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Etiquetas de alta calidad especialmente fabricadas con un dorso de papel de aluminio ultraadhesivo. Las etiquetas de control de calidad ultraadhesivas (UA) Sampling Systems™ de 150 x 150mm son ideales para su uso en sacos, bidones, barriles, cajas, bolsas y mucho más.
  • Adhesivo de muy alta resistencia (se adhiere incluso en superficies con mucho polvo)
  • La mayor área de escritura
  • Cada rollo está envasado de forma individual
  • Ideal para sellar sacos polvorientos
  • La etiqueta no solo registrará el hecho de que se han tomado muestras del saco, sino que evitará que el saco suelte polvo al manipularse
  • Incluso después de haber estado sumergida en agua durante 48 horas, la etiqueta UA estaba intacta, bien fijada a la bolsa y se podía escribir en ella con un bolígrafo
  • Adecuada para adherirse en casi cualquier superficie
Specifications
Descripción Ultraadhesiva (UA): etiquetas de papel con dorso de papel de aluminio de gran resistencia
Color Rojo
Material Papel
Tipo de producto Etiqueta ultraadhesiva
Mostrar texto Control de calidad
Etiquetas por hoja 250 por rollo
N.° por paquete 250/paquete
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +70°C
Dimensions (LxW) 150 x 150 mm