Learn More
Sampling Systems™ Etiquetas de proceso ultraadhesivas (UA)
Código de producto. 15839491 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Amarillo, Rojo
Azul
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Mostrar texto:
Alérgeno
Cuarentena
Dispensado
En proceso
Expulsado
Limpieza
Muestreado
No indicado para uso en humanos
Publicado
Sucio
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 500
Código de producto. Color Mostrar texto unitSize
15839491 Verde Limpieza paquete de 500
12754758 Azul Muestreado cada uno
12764758 Negro Expulsado cada uno
15809491 Rojo Dispensado paquete de 500
15819491 Amarillo, Rojo Alérgeno paquete de 500
15829491 Rojo Sucio paquete de 500
15849491 Azul No indicado para uso en humanos paquete de 500
15879481 Verde Publicado paquete de 500
15889481 Naranja Cuarentena paquete de 500
15899481 Amarillo En proceso paquete de 500
10 options
Código de producto. 15839491
Marca: Sampling Systems™ 8220A53
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para ayudar a prevenir errores durante el proceso de fabricación. Las etiquetas de proceso ultraadhesivas (UA) Sampling Systems™ son ideales para su uso en situaciones con polvo y se utilizan a menudo para sellar sacos después del muestreo.
  • Adhesivo de muy alta resistencia (se adhiere incluso en superficies con mucho polvo)
  • La mayor área de escritura
  • Cada rollo está envasado de forma individual
  • Ideales para sellar agujeros en sacos
  • La etiqueta no solo registrará el hecho de que se han tomado muestras del saco, sino que evitará que el saco suelte polvo al manipularse
  • Incluso después de haber estado sumergida en agua durante 48 horas, la etiqueta UA estaba intacta, bien fijada a la bolsa y se podía escribir en ella con un bolígrafo
  • Adecuada para adherirse en casi cualquier superficie
  • Con código cromático para un mejor reconocimiento por parte de los operadores
Especificaciones
Descripción Ultraadhesiva (UA): etiqueta de papel con dorso de papel de aluminio de gran calidad
Color Verde
Material Papel
Tipo de producto Etiqueta ultraadhesiva
Mostrar texto Limpieza
Para utilizar con (equipo) Dispensador de etiquetas para etiquetas de 95 x 95 mm
Etiquetas por hoja 500 por rollo
N.° por paquete 500/paquete
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +70°C
Dimensions (LxW) 95 x 95 mm