Descripción
- Adhesivo de muy alta resistencia (se adhiere incluso en superficies con mucho polvo)
- La mayor área de escritura
- Cada rollo está envasado de forma individual
- Ideales para sellar agujeros en sacos
- La etiqueta no solo registrará el hecho de que se han tomado muestras del saco, sino que evitará que el saco suelte polvo al manipularse
- Incluso después de haber estado sumergida en agua durante 48 horas, la etiqueta UA estaba intacta, bien fijada a la bolsa y se podía escribir en ella con un bolígrafo
- Adecuada para adherirse en casi cualquier superficie
- Con código cromático para un mejor reconocimiento por parte de los operadores
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Ultraadhesiva (UA): etiqueta de papel con dorso de papel de aluminio de gran calidad |
| Color | Amarillo, Rojo |
| Material | Papel |
| Tipo de producto | Etiqueta ultraadhesiva |
| Mostrar texto | Alérgeno |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador de etiquetas para etiquetas de 95 x 95 mm |
| Etiquetas por hoja | 500 por rollo |
| N.° por paquete | 500/paquete |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -20°C a +70°C |
| Dimensions (LxW) | 95 x 95 mm |