Learn More
Fisherbrand™ Ultimus Bottle Top Dispenser
Código de producto. 15578901 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
2,5 a 30 ml
De 0,25 a 2,5 ml
De 1 a 10 ml
De 10 a 100 ml
De 5 a 60 ml
Incrementos:
0,05 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 mL
2,0 mL
Exactitud:
0,6 % (+/-0,015)
0,6 % (+/-0,030)
0,6 % (+/-0,0360)
0,6 % (+/-0,060)
0,6 % (+/-0,180)
0,6 % (+/-0,600)
Modelo:
ULT-10
ULT-100
ULT-2.5
ULT-30
ULT-5
ULT-60
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos Exactitud Modelo unitSize
15578901 De 0,25 a 2,5 ml 0,05 mL 0,6 % (+/-0,015) ULT-2.5 cada uno
15558901 De 1 a 10 ml 0,2 ml 0,6 % (+/-0,060) ULT-10 cada uno
15568901 De 10 a 100 ml 2,0 mL 0,6 % (+/-0,600) ULT-100 cada uno
15588901 2,5 a 30 ml 0,5 ml 0,6 % (+/-0,180) ULT-30 cada uno
15598901 0,5 A 5 mL 0,1 ml 0,6 % (+/-0,030) ULT-5 cada uno
15508911 De 5 a 60 ml 1,0 mL 0,6 % (+/-0,0360) ULT-60 cada uno
6 options
Código de producto. 15578901
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combines unique functionality, user-friendliness and performance. Fisherbrand™ Ultimus Bottle Top Dispenser offers dilution, rinising, dual liquid handling and re-circulation in a single unit.
  • Con tecnología de entrada doble
  • Boquilla de administración ajustable para facilitar la dispensación en todas las condiciones de laboratorio
  • Mando de ajuste de volumen diseñado especialmente, con giro de 180° para un ajuste de volumen sencillo y sin esfuerzo
  • El adaptador de diseño especial permite un giro de 360° que proporciona total flexibilidad
  • Pistón de PTFE con junta tórica de ETP que garantiza alta compatibilidad química y movimiento suave y sin esfuerzo del pistón
  • Adaptadores que se ajustan a la mayoría de frascos de reactivo de laboratorio
  • Tubo de extensión colado para rellenar
  • Herramienta de calibración suministrada para una recalibración cómoda y rápida por parte del usuario en el laboratorio
Especificaciones:
  • Pistón: PTFE y ETP
  • Carcasa de válvula: PFA
  • Carcasa de la válvula de recirculación: PFA
  • Conjunto de válvula: Bola de vidrio de borosilicato y asiento
  • Conjunto de descarga: Politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Tubo de entrada y de suministro: FEP
  • Compatibilidad: con todos los reactivos, excepto HF
Especificaciones
Exactitud 0,6 % (+/-0,015)
Tipo de producto Dispensador
Certificaciones/conformidad Normas ISO 8655
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) De 0,25 a 2,5 ml
Incrementos 0,05 mL
Modelo ULT-2.5