missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ulipristal acetate, MedChemExpress

Código de producto. 16473107
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473107 50 mg 50 miligramos
16497106 100 mg 100 miligramos
16447068 10 mg 10 miligramos
16409617 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473107

Marca: Medchem Express HY16508

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ulipristal acetate (CDB-2914) is an orally active, selective progesterone receptor modulator (SPRM). Ulipristal acetate stimulates the autophagic response selectively in leiomyoma cells. Ulipristal acetate has the potential for benign gynecological conditions treatment, such as uterine myoma.

Ulipristal acetate (CDB-2914) is an orally active, selective progesterone receptor modulator (SPRM). Ulipristal acetate stimulates the autophagic response selectively in leiomyoma cells. Ulipristal acetate has the potential for benign gynecological conditions treatment, such as uterine myoma.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ulipristal acetate
Forma física Solid
CAS 126784-99-4
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H37NO4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CDB-2914
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (70.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CCC2=C3[C@@H](C4=CC=C(N(C)C)C=C4)C[C@@]5(C)[C@](CC[C@]5(OC(C)=O)C(C)=O)([H])[C@]3([H])CCC2=C1
Peso molecular (g/mol) 475.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.62
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.