missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UK-5099, MedChemExpress

Código de producto. 16456558
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16456558 10 mg 10 miligramos
16482647 50 mg 50 miligramos
16476776 100 mg 100 miligramos
16459137 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16456558

Marca: Medchem Express HY15475

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress UK-5099 (PF-1005023) is a potent inhibitor of the mitochondrial pyruvate carrier (MPC). UK-5099 (PF-1005023) inhibits pyruvate-dependent O2 consumption with an IC50 of 50 nM.

UK-5099 (PF-1005023) is a potent inhibitor of the mitochondrial pyruvate carrier (MPC). UK-5099 (PF-1005023) inhibits pyruvate-dependent O2 consumption with an IC50 of 50 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material UK-5099
CAS 56396-35-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H12N2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo PF-1005023
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (173.43 mM)
SMILES O=C(O)/C(C#N)=C/C1=CN(C2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 288.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.3
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.