missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UHRF1BP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15971355
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
15971355 100 μg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15971355

Marca: Invitrogen™ PA572698

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UHRF1BP1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

UHRF1BP1 (UHRF1 binding protein 1) is a 1,440 amino acid protein that interacts with UHRF1 and may act as a negative regulator of cell growth. The UHRF1BP1 protein has been identified as a possible risk loci for systemic lupus erythematosus. The UHRF1BP1 gene is conserved in chimpanzee, dog, cow, mouse, rat, chicken, zebrafish and C.elegans, and maps to human chromosome 6p21.31.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UHRF1BP1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica UHRF1BP1
N.º de referencia del gen Q6BDS2
Alias de gen 1110020K19Rik; AA408674; C6orf107; dJ349A12.1; F830021D11Rik; ICBP90; ICBP90 binding protein 1; ICBP90-binding protein 1; mKIAA4127; Ubiquitin-like containing PHD and RING finger domains 1-binding protein 1; UHRF1 (ICBP90) binding protein 1; UHRF1 binding protein 1; UHRF1-binding protein 1; Uhrf1bp1
Símbolos de los genes UHRF1BP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno UHRF1BP1 antibody for a 17 amino acid synthetic peptide near the center of human UHRF1BP1. The immunogen is within amino acids 890 - 940 of UHRF1BP1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 224648, 54887
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.