Learn More
Brady™ Etiquetas en metal UHF RFID
Código de producto. 17485993
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color unitSize
17485993 Blanco 1 rollo
1 options
Código de producto. 17485993
Marca: Brady™ 309087
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La etiqueta en metal RFID UHF es una etiqueta de alto rendimiento e increíblemente versátil recomendada para etiquetar productos y superficies en metal, líquidos, plásticos y otros productos y superficies que suelen ser difíciles de leer.
  • Los usos comunes incluyen salud y belleza, bebidas y aperitivos, diversos consumibles a nivel de artículos y aplicaciones en metal
  • Material de cara de etiqueta de poliéster con chip unido a la antena de aluminio con adhesivo de película conductiva anisotrópico
  • Adecuado para la impresión de transferencia térmica, incluida la codificación RFID
  • Las etiquetas están fuera de la herida y se inspeccionan al 100 %, con 500 buenas etiquetas RFID por rollo con malas etiquetas marcadas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Material Polietileno
Print Technology Transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado RFID, etiquetado sanitario y hospitalario, etiquetado de laboratorio, etiquetado de procesamiento de alimentos y bebidas
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas industriales Sato CL4NX Plus, impresora de etiquetas industriales Zebra ZT411
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500 etiquetas
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +120 °C
Grosor (métrico) 0,74 mm
Repetición vertical (métrico) 25,4 mm
Anchura (métrico) 64 mm
Altura (métrico) 6 mm
Alternate Part Number THT-UHF-PET-64x6