Learn More
Ufenamate, MedChemExpress
Descripción
Ufenamate (Flufenamic acid butyl ester) is an anthranilic acid-based anti-inflammatory agent. Ufenamate can be used for the research of skin diseases, such as acute and chronic eczema, contact dermatitis, diaper dermatitis, miliaria and atopic dermatitis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ufenamate |
| Forma física | Liquid |
| CAS | 67330-25-0 |
| Color | Colorless |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H18F3NO2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Flufenamic acid butyl ester Butyl flufenamate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 44 mg/mL (130.43 mM) |
| Mostrar más |