missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Udenafil, MedChemExpress

Código de producto. 16487446
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487446 100 mg 100 miligramos
16493507 50 mg 50 miligramos
16469967 5 mg 5 miligramos
16447488 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487446

Marca: Medchem Express HY18253

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Udenafil (DA8159) is a potent, selective and orally active phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. Udenafil also inhibits cGMP hydrolysis and can be used for erectile dysfunction research.

Udenafil (DA8159) is a potent, selective and orally active phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. Udenafil also inhibits cGMP hydrolysis and can be used for erectile dysfunction research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Udenafil
CAS 268203-93-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H36N6O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo DA8159
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.87 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(OCCC)C(C2=NC3=C(N(C)N=C3CCC)C(N2)=O)=C1)(NCCC4N(C)CCC4)=O
Peso molecular (g/mol) 516.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.66
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.