Learn More
UCPH-101, MedChemExpress
Código de producto. 16453026
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16453026
Marca: Medchem Express HY10914
MedChemExpress UCPH-101 is an excitatory amino acid transporter subtype 1 (EAAT1) inhibitor with an IC50 of 0.66 μM.
UCPH-101 is an excitatory amino acid transporter subtype 1 (EAAT1) inhibitor with an IC50 of 0.66 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UCPH-101
CAS 1118460-77-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H22N2O3
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (236.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1)C2=C(OC(N)=C(C#N)C2C3=CC=C(OC)C=C3)CC1C4=CC=CC5=C4C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 422.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.48
Porcentaje de pureza 98.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.