missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UCP2 Mouse anti-Human, Clone: 2B4B1, Proteintech

Código de producto. 16848825 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16848825 20 μL 20 microlitros
16838825 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16848825 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 667001IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody detect a band around 28-33 kDa corresponding to UCP2 protein in mouse liver, skeletal muscle and pancreas. Some upper and lower bands also were observed due to the dimer formation and degradation of the UCP2 protein. This antibody was raised

UCPs facilitate the transfer of anions from the inner to the outer mitochondrial membrane and the return transfer of protons from the outer to the inner mitochondrial membrane. They also reduce the mitochondrial membrane potential in mammalian cells. UCP2 gene is expressed in many tissues, with the greatest expression in skeletal muscle. UCP2 is thought to play a role in non shivering thermogenesis, obesity and diabetes.

Especificaciones

Antígeno UCP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2B4B1
Concentración 0.83 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica UCP2
N.º de referencia del gen P55851
Alias de gen BMIQ4, SLC25A8, UCP 2, UCP2, UCPH
Símbolos de los genes UCP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno UCP2 Fusion Protein Ag19361
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7351
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.