missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UCN2 Monoclonal Antibody (C2), Invitrogen™

Código de producto. 17614016
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17614016 20 μL 20 microlitros
17604016 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17614016

Marca: Invitrogen™ MA543555

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

UCN2 (Urocortin 2) is a Protein Coding gene. Diseases associated with UCN2 include Body Mass Index Quantitative Trait Locus 11. Among its related pathways are Signaling by GPCR and Presynaptic function of Kainate receptors. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include signaling receptor binding and G protein-coupled receptor binding. An important paralog of this gene is UCN3. This gene is a member of the sauvagine/corticotropin-releasing factor/urotensin I family. It is structurally related to the corticotropin-releasing factor (CRF) gene and the encoded product is an endogenous ligand for CRF type 2 receptors. In the brain it may be responsible for the effects of stress on appetite. In spite of the gene family name similarity, the product of this gene has no sequence similarity to urotensin II. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UCN2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon C2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica UCN2
N.º de referencia del gen Q96RP3
Alias de gen prepro-urocortin 2; SRP; Stresscopin-related peptide; ucn II; UCN2; Ucn-2; Ucn3; UCNI; ucn-II; UR; urocortin 2; urocortin 3; urocortin II; Urocortin-2; urocortin-related peptide; URP
Símbolos de los genes UCN2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Val20-Cys112 (Accession Q96RP3), with N-terminal His Tag.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90226
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.