Learn More
UCHL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16800084 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16800084 150 μL 150 microlitros
16810084 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16800084
Marca: Proteintech 123841AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Regulatory associated protein of mTOR (RAPTOR) is a binding partner of target of rapamycin (TOR). It binds to 4EBP1 and p70alpha. The binding of raptor to mTOR is essential for the mTOR-catalyzed phosphorylation of 4EBP1 in vitro. It enhances the mTOR kinase activity toward p70alpha. It is also an essential scaffold for the mTOR-catalyzed phosphorylation of 4EBP1 and mediates TOR action in vivo.
Especificaciones
Antígeno UCHL3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica UCHL3
N.º de referencia del gen P15374, Q91Y78, Q9JKB1
Alias de gen Ubiquitin carboxyl terminal hydrolase isozyme L3, Ubiquitin thioesterase L3, UCHL3, UCH-L3
Símbolos de los genes Uchl3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno UCHL3 Fusion Protein Ag3053
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 498560, 50933, 7347
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG