missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UCH-L1/PGP9.5 Antibody (UCHL1/775), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-47932FR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
UCH-L1/PGP9.5 Monoclonal antibody specifically detects UCH-L1/PGP9.5 in Human, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| UCH-L1/PGP9.5 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| EC 3.4.19.12, EC 6.-, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP9.5Uch-L1, PGP95, ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase), ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, ubiquitin C-terminal hydrolase, Ubiquitin thioesterase L1, UCHL1, UCH-L1 | |
| Recombinant human UCH-L1/PGP9.5 protein (Uniprot: P09936) | |
| 0.1 mL | |
| Alzheimers Research, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 7345 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| UCHL1/775 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat, Canine | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido