missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UC-112, MedChemExpress

Código de producto. 16491577
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16491577 50 mg 50 miligramos
16415398 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16491577

Marca: Medchem Express HY12842

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress UC-112 is a novel potent IAP(Inhibitor of apoptosis) inhibitor; potently inhibit cell growth in two human melanoma (A375 and M14) and two human prostate (PC-3 and DU145) cancer cell lines(IC50=0.7-3.4 uM).

UC-112 is a novel potent IAP(Inhibitor of apoptosis) inhibitor

Especificaciones

Nombre del producto químico o material UC-112
CAS 383392-66-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24N2O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (95.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=C(COCC3=CC=CC=C3)C=C1CN4CCCC4
Peso molecular (g/mol) 348.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.44
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.