missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UBQLN4/CIP75 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98562AF750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
UBQLN4/CIP75 Polyclonal antibody specifically detects UBQLN4/CIP75 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| UBQLN4/CIP75 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 750 | |
| A1Uataxin-1 ubiquitin-like interacting protein, Ataxin-1 ubiquitin-like-interacting protein A1U, C1orf6ubiquilin-4, chromosome 1 open reading frame 6, UBINCIP75, ubiquilin 4 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UBQLN4/CIP75 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology | |
| 56893 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido