Descripción
UBLCP1 may specifically dephosphorylate ′Ser-5′ of the heptad repeats YSPTSPS in the C-terminal domain of the largest RNA polymerase II subunit.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | UBLCP1 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.33 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | UBLCP1 |
| N.º de referencia del gen | Q5FWT7, Q8BGR9, Q8WVY7 |
| Alias de gen | CPUB1, UBLCP1 |
| Símbolos de los genes | Ublcp1 |
| Mostrar más |