Learn More
UBLCP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16839613 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16839613 20 μL 20 microlitros
16829613 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16839613 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 120991AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
UBLCP1 may specifically dephosphorylate ′Ser-5′ of the heptad repeats YSPTSPS in the C-terminal domain of the largest RNA polymerase II subunit.
Especificaciones
Antígeno UBLCP1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica UBLCP1
N.º de referencia del gen Q5FWT7, Q8BGR9, Q8WVY7
Alias de gen CPUB1, UBLCP1
Símbolos de los genes Ublcp1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno UBLCP1 Fusion Protein Ag2743
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 134510, 360514, 79560
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG