missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UBLCP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17191134 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17191134 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17191134

Marca: Invitrogen™ PA5113278

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UBLCP1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

UBLCP1 may specifically dephosphorylate 'Ser-5' of the heptad repeats YSPTSPS in the C-terminal domain of the largest RNA polymerase II subunit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UBLCP1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica UBLCP1
N.º de referencia del gen Q8WVY7
Alias de gen 4930527B16Rik; 8430435I17Rik; BC002236; CPUB1; CTD phosphatase-like with ubiquitin domain 1; CTD-like phosphatase domain-containing protein; fb33g09; MGC128319 protein; nuclear proteasome inhibitor UBLCP1; RGD1310386; ubiquitin like domain containing CTD phosphatase 1; ubiquitin-like domain containing CTD phosphatase 1; ubiquitin-like domain-containing CTD phosphatase 1; Ublcp1; wu:fb33g09; zgc:86634
Símbolos de los genes UBLCP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Ubiquitin-like domain-containing CTD phosphatase 1 protein (2-318AA).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 134510
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.