Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ubiquitina humana
Código de producto. 17195549
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
17195549 5 × 96 pruebas cada uno
15405123 96 pruebas 1 set
2 options
Código de producto. 17195549
Marca: Invitrogen™ EHRPS27AX5
ELISA
The Human Ubiquitin 1 RPS27A ELISA quantitates Hu Ubiquitin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Ubiquitin. Principle of the method The Human Ubiquitin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La ubiquitina, una proteína altamente conservada que tiene un papel importante en la selección de proteínas celulares para la degradación por el proteosoma 26S, se sintetiza como una proteína precursora que consiste en cadenas de poliubiquitina o una única ubiquitina fusionada a una proteína no relacionada. Este gen codifica una proteína de fusión que consiste en ubiquitina en el terminal N y proteína ribosómica S27a en el terminal C. Cuando se expresa en levadura, la proteína se procesa después de haberse trasladado, generando un monómero sin ubiquitina y proteína ribosómica S27a. Proteína ribosómica S27a es un componente de la subunidad 40S del ribosoma y pertenece a la familia S27AE de proteínas ribosómicas. Contiene dominios del dedo de zinc de tipo C4 y se encuentra en el citoplasma. Los pseudogenes derivados de este gen están presentes en el genoma. Al igual que con la proteína ribosómica S27a, la proteína ribosómica L40 también se sintetiza como una proteína de fusión con ubiquitina; del mismo modo, la proteína ribosómica S30 se sintetiza como una proteína de fusión con la proteína fubi similar a la ubiquitina. Se han identificado múltiples variantes de transcripción empalmadas que codifican las mismas proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P62979
Intervalo del ensayo De 27,43 pg/ml a 20,000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 30 pg/ml
Intervalo de calibración De 30 pg/ml a 20,000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 A, IL-1 b, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-g, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 A, MIP-1 b, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-b, TIMP-1, TIMP-2, TNF-a, TNF-b, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 51065, 6233, 7311, 7314, 7316
Símbolo de gen CEP80,HEL112,S27A,UBA80,UBC,UBCEP1,UBCEP80
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, SAV-HRP, Anticuerpo de detección biotinilado, Tampón de lavado, Cubiertas adhesivas para placas, Solución de parada, Concentrado de diluyente de ensayo, Estándar, Cromógeno
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CEP80, HEL112, S27A, UBA80, UBC, UBCEP1, UBCEP80
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min