Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de E1 de ubiquitina, PYR-41
Código de producto. p-7082459
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416879 100 mg 100 miligramos
15406879 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416879 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65388.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 418805-02-4 | C17H13N3O7·3H2O, C17H13N3O7 | 371.31 g/mol
PYR 41 is an irreversible and cell-permeable UBE1 inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • PYR-41 es un inhibidor que puede penetrar en las células de la enzima activadora de ubiquitina (E1) con poca o ninguna actividad contra E3, E2 o la actividad enzimática de la caspasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 418805-02-4
Fórmula molecular C17H13N3O7·3H2O
Sinónimo Inhibidor de la enzima E1 activadora de ubiquitina; PYR-41
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Descripción Púrpura oscuro
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) PYR-41 es un inhibidor que puede penetrar en las células de la enzima activadora de ubiquitina (E1) con poca o ninguna actividad contra E3, E2 o la actividad enzimática de la caspasa.
Formula Weight (peso de la fórmula) 425,40g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Solubilidad Soluble en DMSO a 5 mg/ml con calentamiento
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Sólido
Clave InChI ARGIPZKQJGFSGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1NC(=O)C(=CC2=CC=C(O2)[N+]([O-])=O)C1=O
Nombre IUPAC ethyl 4-{4-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]-3,5-dioxopyrazolidin-1-yl}benzoate
Peso molecular (g/mol) 371.31