Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de E1 de ubiquitina, PYR-41
Descripción
PYR 41 is an irreversible and cell-permeable UBE1 inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- PYR-41 es un inhibidor que puede penetrar en las células de la enzima activadora de ubiquitina (E1) con poca o ninguna actividad contra E3, E2 o la actividad enzimática de la caspasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 mg |
| Descripción | Púrpura oscuro |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | PYR-41 es un inhibidor que puede penetrar en las células de la enzima activadora de ubiquitina (E1) con poca o ninguna actividad contra E3, E2 o la actividad enzimática de la caspasa. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 425,40g/mol |
| Sensibilidad | Sensible a la luz |
| Solubilidad | Soluble en DMSO a 5 mg/ml con calentamiento |
| Tipo de producto | Reactivo de transducción de señales |
| Formulario | Sólido |
| Clave InChI | ARGIPZKQJGFSGQ-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ubiquitin E1 Inhibitor, PYR-41
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Ubiquitin E1 Inhibitor, PYR-41