Learn More
Invitrogen™ Ubiquilin 2 Monoclonal Antibody (3B8A10)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ 354400
Artikelnummer. 10179582
  • 520.00€ / 100 microgramos
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Ubiquilin 2 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, ELISA
This gene encodes an ubiquitin-like protein (ubiquilin) that shares high degree of similarity with related products in yeast, rat and frog. Ubiquilins contain a N-terminal ubiquitin-like domain and a C-terminal ubiquitin-associated domain. They physically associate with both proteasomes and ubiquitin ligases; and thus, are thought to functionally link the ubiquitination machinery to the proteasome to affect in vivo protein degradation. This ubiquilin has also been shown to bind the ATPase domain of the Hsp70-like Stch protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ubiquilin 2
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Q9UHD9
UBQLN2
Recombinant protein corresponding to the C-terminal region of the human ubiquilin protein.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
3B8A10
Unconjugated
UBQLN2
ALS15; CHAP1; DSK2; DSK2 homolog; HRIHFB2157; N4BP4; Nedd4 binding protein 4; Plic2; Plic-2; protein linking IAP with cytoskeleton 2; RGD1563566; ubiquilin 2; ubiquilin-2; Ubiquitin-like product Chap1/Dsk2; Ubiquitin-related protein; Ubqln2
Mouse
Protein A
RUO
29978
-20°C
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt