missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UBE2L3 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15857623
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15857623 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15857623

Marca: Invitrogen™ PA569213

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%.

The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes (E1s), ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and ubiquitin-protein ligases (E3s). UBE2L3 is a member of the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family. This enzyme is demonstrated to participate in the ubiquitination of p53, c-Fos, and the NF-kB precursor p105 in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UBE2L3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica UBE2L3
N.º de referencia del gen P68036
Alias de gen C79827; E2 ubiquitin-conjugating enzyme L3; E2-F1; L-UBC; UBCE7; UBCH7; UbcM4; Ube2l3; Ubiquitin carrier protein L3; ubiquitin conjugating enzyme E2 L3; ubiquitin conjugating enzyme E2L 3; ubiquitin-conjugating enzyme 7; ubiquitin-conjugating enzyme E2 L3; Ubiquitin-conjugating enzyme E2-F1; ubiquitin-conjugating enzyme E2L 3; ubiquitin-conjugating enzyme UBCH7; ubiquitin-protein ligase L3; Unknown (protein for MGC:127956)
Símbolos de los genes UBE2L3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the middle region of human UBE2L3.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7332
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.