missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UBE2J1 Monoclonal Antibody (OTI3D1)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15925624
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15925624 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15925624

Marca: Invitrogen™ MA526025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

UBE2J1 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), Flow

The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes, or E1s, ubiquitin-conjugating enzymes, or E2s, and ubiquitin-protein ligases, or E3s. This gene encodes a member of the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family. This enzyme is located in the membrane of the endoplasmic reticulum and may contribute to quality control ER-associated degradation by the ubiquitin-proteasome system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UBE2J1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Ube2j1
N.º de referencia del gen Q9JJZ4, Q9Y385
Alias de gen 0710008M05Rik; 1110030I22Rik; CGI-76; E2 ubiquitin-conjugating enzyme J1; HSPC153; HSPC205; HSU93243; HsUBC6e; MGC12555; Ncube; NCUBE1; NCUBE-1; non-canonical ubiquitin conjugating enzyme 1; non-canonical ubiquitin-conjugating enzyme 1; UBC6; UBC6E; Ubc6p; Ube2j1; ubiquitin conjugating enzyme E2 J1; ubiquitin conjugating enzyme E2, J1; ubiquitin-conjugating enzyme E2 J1; ubiquitin-conjugating enzyme E2, J1; ubiquitin-conjugating enzyme E2, J1 (UBC6 homolog, yeast); ubiquitin-conjugating enzyme E2, J1, U; ubiquitin-conjugating enzyme E2J 1; yeast ubiquitin-conjugating enzyme UBC6 homolog E; zgc:63554
Símbolos de los genes Ube2j1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of UBE2J1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 297961, 474993, 51465, 56228
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.