missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE2J1 Monoclonal Antibody (OTI1F6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17502862
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17502862 30 μL 30 microlitros
17582852 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17502862 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA504975S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

UBE2J1 Monoclonal antibody specifically detects UBE2J1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno UBE2J1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Ube2j1
N.º de referencia del gen Q9Y385
Alias de gen 0710008M05Rik; 1110030I22Rik; CGI-76; E2 ubiquitin-conjugating enzyme J1; HSPC153; HSPC205; HSU93243; HsUBC6e; MGC12555; Ncube; NCUBE1; NCUBE-1; non-canonical ubiquitin conjugating enzyme 1; non-canonical ubiquitin-conjugating enzyme 1; UBC6; UBC6E; Ubc6p; Ube2j1; ubiquitin conjugating enzyme E2 J1; ubiquitin conjugating enzyme E2, J1; ubiquitin-conjugating enzyme E2 J1; ubiquitin-conjugating enzyme E2, J1; ubiquitin-conjugating enzyme E2, J1 (UBC6 homolog, yeast); ubiquitin-conjugating enzyme E2, J1, U; ubiquitin-conjugating enzyme E2J 1; yeast ubiquitin-conjugating enzyme UBC6 homolog E; zgc:63554
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human UBE2J1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51465
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.