missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE2G2 Antibody (OTI1B10), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145243
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30145243 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30145243 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP274746CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

UBE2G2 Monoclonal antibody specifically detects UBE2G2 in Canine,Human,Monkey,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UBE2G2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B10
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EC 6.3.2.19, UBC7human ubiquitin conjugating enzyme G210ubiquitin-conjugating enzyme E2G 2 (homologous to yeast UBC7), Ubiquitin carrier protein G2, ubiquitin conjugating enzyme 7, ubiquitin conjugating enzyme G2, ubiquitin-conjugating enzyme E2 G2, ubiquitin-conjugating enzyme E2G 2 (UBC7 homolog, yeast), Ubiquitin-protein ligase G2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human UBE2G2(NP_003334) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7327
Especies diana Canine, Human, Monkey, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.