missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE2E3 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: OTI1A3, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17644061
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17644061 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17644061

Marca: Origene Technologies CF504680

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes, or E1s, ubiquitin-conjugating enzymes, or E2s, and ubiquitin-protein ligases, or E3s. This gene encodes a member of the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family. The encoded protein shares 100% sequence identity with the mouse and rat counterparts, which indicates that this enzyme is highly conserved in eukaryotes. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno UBE2E3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A3
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica UBE2E3
N.º de referencia del gen P52483, Q969T4
Alias de gen UBCH9, UbcM2
Símbolos de los genes UBE2E3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human UBE2E3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10477, 22193
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.