missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBCS039, MedChemExpress

Código de producto. 16415646
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16415646 100 mg 100 miligramos
16491107 50 mg 50 miligramos
16424858 10 mg 10 miligramos
16423266 25 mg 25 miligramos
16417607 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16415646

Marca: Medchem Express HY115453

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress UBCS039 is the first synthetic, specific Sirtuin 6 (SIRT6) activator, inducing autophagy in human tumor cells, with an EC50 of 38 μM.

UBCS039 is the first synthetic, specific Sirtuin 6 (SIRT6) activator, inducing autophagy in human tumor cells, with an EC50 of 38 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material UBCS039
CAS 358721-70-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13N3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (404.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES N12C(C(C3=CC=CN=C3)NC4=C2C=CC=C4)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 247.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.29
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.