Learn More
UBC13 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16826503 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16826503 150 μL 150 microlitros
16836503 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16826503
Marca: Proteintech 102431AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-Ubc13 is a monoclonal antibody specific to the approximately19 kDa Ubc13 protein. Ubc13 is a ubiquitin conjugating enzyme that is complexed with a ubiquitin activating enzyme (E1), Mms2. The association of Mms2 to Ubc13 forms an active heterodimer that is involved in error-free post replicative DNA repair in yeast. Upon complexing with another conjugating enzyme variant, Uev1a, Ubc13 participates in the regulation of NF-kB signal transduction pathway in humans.
Especificaciones
Antígeno UBC13
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica UBE2N
N.º de referencia del gen P61088, P61089, Q9EQX9
Alias de gen BLU, UBC13, UbcH ben, UBE2N, Ubiquitin carrier protein N, Ubiquitin protein ligase N
Símbolos de los genes UBE2N
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno UBC13 Fusion Protein Ag0292
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116725, 7334, 93765
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG