Descripción
- Adecuado para medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
- El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
- Calibrado con constante para mediciones manuales
- Cantidad de llenado de 15 a 20 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Viscosímetro Ubbelohde ASTM |
| Intervalo de viscosidad | De 6000 a 30 000 cSt |
| Calibrated | Sí |
| Constante aproximada | N.º capilar IVc, constante K = 30 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 4,32 mm |
| Longitud (métrico) | ∼ 285 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de la viscosidad de los líquidos newtonianos |
| Volumen (métrico) | De 15 ml a 20 ml |