Learn More
SI Analytics™ Viscosímetros Ubbelohde, ASTM
Código de producto. 10365051 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 0,35 a 1 cSt
De 200 a 1000 cSt
De 2000 a 10 000 cSt
De 600 a 3000 cSt
De 6000 a 30 000 cSt
Constante aproximada:
N.º capilar 0, constante K = 0,001
N.º capilar III, constante K = 1
N.º capilar IIIc, constante K = 3
N.º capilar IV, constante K = 10
N.º capilar IVc, constante K = 30
Diámetro de la abertura (métrico):
0,24 mm
1,83 mm
2,43 mm
3,27 mm
4,32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10365051
Marca: SI Analytics™ 285400501
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano Los viscosímetros Ubbelohde SI Analytics™, ASTM incluyen marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
  • De conformidad con ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446
  • Calibrados para mediciones manuales
  • Nivel de bola suspendido para la determinación de la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano
  • Entregado con certificado del fabricante de acuerdo con la norma DIN 55 350, parte 18
  • Se suministra con marcas de anillo para mediciones automáticas o manuales
  • Cantidad de llenado: De 15 a 20 ml
  • Longitud total: aprox. 285 mm
  • El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro Ubbelohde ASTM
Intervalo de viscosidad De 0,35 a 1 cSt
Calibrated Sí
Constante aproximada N.º capilar 0, constante K = 0,001
Certificaciones/conformidad ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446
Diámetro de la abertura (métrico) 0,24 mm
Longitud (métrico) ∼ 285 mm
Para utilizar con (aplicación) Determinación de la viscosidad de los líquidos newtonianos
Volumen (métrico) De 15 ml a 20 ml