Learn More
SI Analytics™ Viscosímetros Ubbelohde, ASTM
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano Los viscosímetros Ubbelohde SI Analytics™, ASTM incluyen marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
Marca: SI Analytics™ 285400591
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuado para medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
- El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
- Calibrado con constante para mediciones manuales
- Cantidad de llenado de 15 a 20 ml
Especificaciones
Viscosímetro Ubbelohde ASTM | |
Sí | |
ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 | |
∼ 285 mm | |
De 15 ml a 20 ml |
De 2000 a 10 000 cSt | |
N.º capilar IV, constante K = 10 | |
3,27 mm | |
Determinación de la viscosidad de los líquidos newtonianos |