Descripción
- Adecuado para medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
- El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
- Calibrado
- Con constante para mediciones automáticas
- Cantidad de llenado de 18 a 22 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Viscosímetro |
| Intervalo de viscosidad | De 3 a 30 cSt |
| Calibrated | Sí |
| Constante aproximada | 0,03K |
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS 3105, DIN 51 562, parte 1, BS 133, NFT 60-100 |
| Incluye | Tubo y roscas adicionales |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la determinación de la viscosidad cinemática absoluta o relativa |
| Tamaño | 0,84mm de diámetro |
| Volumen (métrico) | De 18 a 22 ml |