Descripción
- Adecuado para medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
- El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
- Calibrado
- Con constante para mediciones automáticas
- Cantidad de llenado de 15 a 20 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Viscosímetro |
| Intervalo de viscosidad | De 30 a 300 cSt |
| Calibrated | Sí |
| Constante aproximada | 0,3K |
| Certificaciones/conformidad | DIN 51 562 parte 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
| Incluye | Marcas anulares |
| Para utilizar con (aplicación) | Para determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano |
| Tamaño | 1,50mm de diámetro |
| Volumen (métrico) | De 15 ml a 20 ml |