Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Ubbelohde
Código de producto. 10701761 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 0,5 a 3 cSt
De 0,8 a 5 cSt
De 1,2 a 10 cSt
De 10 a 100 cSt
De 100 a 1000 cSt
De 1000 a 10000 cSt
De 3 a 30 cSt
De 30 a 300 cSt
De 5 a 50 cSt
De 50 a 500 cSt
Constante aproximada:
0,003K
0,005K
0,01K
0,03K
0,05K
0,1K
0,3K
0,5K
10K
1K
Tamaño:
0,47mm de diámetro
0,54mm de diámetro
0,63mm de diámetro
0,84mm de diámetro
0,95mm de diámetro
1,13mm de diámetro
1,50mm de diámetro
1,69mm de diámetro
2,01mm de diámetro
3,60mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Intervalo de viscosidad Constante aproximada Tamaño unitSize
10701761 De 5 a 50 cSt 0,05K 0,95mm de diámetro cada uno
12088173 De 0,5 a 3 cSt 0,003K 0,47mm de diámetro cada uno
12078173 De 0,8 a 5 cSt 0,005K 0,54mm de diámetro cada uno
10053940 De 1,2 a 10 cSt 0,01K 0,63mm de diámetro cada uno
12098173 De 3 a 30 cSt 0,03K 0,84mm de diámetro cada uno
12008183 De 10 a 100 cSt 0,1K 1,13mm de diámetro cada uno
12028183 De 30 a 300 cSt 0,3K 1,50mm de diámetro cada uno
12018183 De 50 a 500 cSt 0,5K 1,69mm de diámetro cada uno
12068183 De 1000 a 10000 cSt 10K 3,60mm de diámetro cada uno
12038183 De 100 a 1000 cSt 1K 2,01mm de diámetro 1 PCS
10 options
Código de producto. 10701761
Marca: SI Analytics™ 285400172
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano El viscosímetro Ubbelohde SI Analytics™ incluye marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
  • Adecuado para medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
  • El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
  • Calibrado
  • Con constante para mediciones automáticas
  • Cantidad de llenado de 15 a 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro
Intervalo de viscosidad De 5 a 50 cSt
Calibrated Sí
Constante aproximada 0,05K
Certificaciones/conformidad DIN 51 562 parte 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Incluye Marcas anulares
Para utilizar con (aplicación) Para determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano
Tamaño 0,95mm de diámetro
Volumen (métrico) De 15 ml a 20 ml