Learn More
Poulten Selfe™ Viscosímetros Ubbelohde de nivel suspendido
Descripción
ASTM D445-IP71, ASTM D446. adecuado para líquidos transparentes. Longitud total nominal 283mm. Tamaño aproximado de la muestra: 18 ml. Con certificado de calibración UKAS.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Viscosímetro Ubbelohde de nivel de suspensión |
| Intervalo de viscosidad | De 2 a 10 cSt |
| Números ASTM | D445-IP71, D446 |
| Certificaciones/conformidad | D446 |
| Tamaño | 1B |
| Volumen (métrico) | 18 mL |