Learn More
Poulten Selfe™ Viscosímetros Ubbelohde de nivel suspendido
Código de producto. 13141063
Change view
Click to view available options
Tamaño:
1B
2
2C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
13141063 1B cada uno
13171063 2 cada uno
13181063 2C cada uno
3 options
Código de producto. 13141063
Marca: Poulten Selfe™ 1643/04
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apto para líquidos transparentes Con certificado de calibración UKAS
ASTM D445-IP71, ASTM D446. adecuado para líquidos transparentes. Longitud total nominal 283mm. Tamaño aproximado de la muestra: 18 ml. Con certificado de calibración UKAS.
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro Ubbelohde de nivel de suspensión
Intervalo de viscosidad De 2 a 10 cSt
Números ASTM D445-IP71, D446
Certificaciones/conformidad D446
Tamaño 1B
Volumen (métrico) 18 mL