Descripción
- Adecuado para medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
- El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
- Calibrado con constante para mediciones manuales
- Cantidad de llenado de 15 a 20 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Viscosímetro |
| Calibrated | Sí |
| Constante aproximada | 0,005K |
| Números ASTM | D 446 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones manuales y automáticas |
| Tamaño | 0,46mm de diámetro |