missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBA52 Monoclonal Antibody (OTI7G6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200018547
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17584843 30 μL 30 microlitros
17564843 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17584843

Marca: Origene Technologies TA805020S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

UBA52 Monoclonal antibody specifically detects UBA52 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno UBA52
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7G6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica UBA52
N.º de referencia del gen P62987
Alias de gen 60S ribosomal protein L40; CEP52; D8Ertd21e; Gm1863; HUB L40; HUBCEP52; L40; Large ribosomal subunit protein eL40; MGC127041; RPL40; RPS27A; Uba52; UBB; Ubc; Ubcep2; Ubiquitin; Ubiquitin A-52 residue ribosomal protein fusion product 1; ubiquitin and ribosomal protein L40; ubiquitin carboxyl extension protein 52; ubiquitin/60S ribosomal fusion protein; ubiquitin-52 amino acid fusion protein; ubiquitin-60S ribosomal protein L40; ubiquitin-CEP52; Unknown (protein for MGC:127041)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 77-128 of human UBA52 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7311
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.