Learn More
UBA3 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235290 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235290 20 μL 20 microlitros
30234295 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30235290
Marca: Proteintech 138571AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The UBA3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human UBA3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The UBA3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno UBA3
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 900 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DKFZp566J164; MGC22384; UBE1C; hUBA3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9039
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 49 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG